Tisk…
Kyselina linolenová 60% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
62240-1L-F 62240-250ML-F
SIAL62240-1L-FEA 3780 CZK
SIAL62240-1L-F SIAL62240-250ML-F
Kyselina linolenová 60% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Kyselina linolenová
Vzorec: C₁₈H₃₂O₂
MW: 280,45 g/mol
MDL Number: MFCD00064241
CAS číslo: 60-33-3
EINECS: 200-470-9