Tisk…
Kyselina linolenová 60% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
413195000 413190025
ACRO413195000EA 2260 CZK
ACRO413195000 ACRO413190025
Kyselina linolenová 60% tech.
Kyselina linolenová
Vzorec: C₁₈H₃₂O₂
Bod varu: 229…230 °C (16 mmHg)
Bod tání: –5 °C
Hustota: 0,9 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064241
CAS číslo: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≤1 % C16, 1 double bound
Acid value 197 to 203 mg KOH/g
Iodine value 136 to 148 g I2/100 g