(±)-2-Methylpiperazine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B24405.14
B24405.22
B24405.14EA
1300
CZK
B24405.14
B24405.22
(±)-2-Methylpiperazine ≥98%
(±)-2-Methylpiperazine
Purity: 98%
CAS No.: 109-07-9
Molecular Formula: C5H12N2
Formula Weight: 100.17
Flash Point: 65°(149°F)
Odour: Amine-like
Boiling Point: 155-156°
Beilstein Reference: 383566
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00005954
Vzorec:
C₅H₁₂N₂ Bod varu: 155…156 °C Bod tání: 62…66 °C Bod vzplanutí: 65 °C (149 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005954 CAS číslo: 109-07-9 EINECS: 203-644-2 UN: 2925 ADR: 4.1,III |