Tisk…
(±)-2-Methylpiperazine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Methylpiperazine
127471000 127475000 127470025
ACRO127471000EA 1810 CZK
ACRO127471000 ACRO127475000 ACRO127470025
(±)-2-Methylpiperazine 98%
(±)-2-Methylpiperazine
Vzorec: C₅H₁₂N₂
MW: 100,16 g/mol
Bod varu: 154…156 °C (760 mmHg)
Bod tání: 61…66 °C
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005954
CAS číslo: 109-07-9
EINECS: 203-644-2
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %