(±)-3-Bromocyclohexene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-Bromocyclohexene
M-Clarity™ quality level = MQ100
333549-10ML
333549-250ML
333549-50ML
SIAL333549-10MLEA
2320
CZK
SIAL333549-10ML
SIAL333549-250ML
SIAL333549-50ML
(±)-3-Bromocyclohexene, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Bromocyclohexene
Vzorec:
C₆H₉Br MW: 161,04 g/mol Bod varu: 89…91 °C (13 mmHg) Hustota: 1,389 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00013775 CAS číslo: 1521-51-3 |