Tisk…
(±)-3-Bromocyclohexene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Bromocyclohexene
M-Clarity™ quality level = MQ100
333549-10ML 333549-250ML 333549-50ML
SIAL333549-10MLEA 2320 CZK
SIAL333549-10ML SIAL333549-250ML SIAL333549-50ML
(±)-3-Bromocyclohexene, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Bromocyclohexene
Vzorec: C₆H₉Br
MW: 161,04 g/mol
Bod varu: 89…91 °C (13 mmHg)
Hustota: 1,389 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00013775
CAS číslo: 1521-51-3