Tisk…
(±)-3-Bromocyclohexene 95% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromocyclohexene
Stabilization: Stabilised with propylene oxide
A10370.06 A10370.14
A10370.06EA 1530 CZK
A10370.06 A10370.14
(±)-3-Bromocyclohexene 95% stabilizovaný
(±)-3-Bromocyclohexene
Stabilized with 300-1000 ppm Propylene oxide
Purity: 95% CAS No.: 1521-51-3 Molecular Formula: C6H9Br Formula Weight: 161.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.5310 Boiling Point: 64-65°/15mm Beilstein Reference: 635953 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00013775
Vzorec: C₆H₉Br
MW: 161,04 g/mol
Bod varu: 64…65 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,400
Bod vzplanutí: 54 °C (129 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013775
CAS číslo: 1521-51-3
UN: 1993
ADR: 3,III