Tisk…
(±)-3-Bromocyclohexene 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromocyclohexene
335120100 335120500 335122500
ACRO335120100EA 2240 CZK
ACRO335120100 ACRO335120500 ACRO335122500
(±)-3-Bromocyclohexene 95%
(±)-3-Bromocyclohexene
Vzorec: C₆H₉Br
MW: 161,04 g/mol
Bod varu: 64…65 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,38 g/cm³
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013775
CAS číslo: 1521-51-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %