Tisk…
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (±)-trans-Cyclohexane-1,2-diol, trans-Cyclohexane-1,2-diol
M-Clarity™ quality level = MQ100
141712-10G 141712-50G
SIAL141712-10GEA 1810 CZK
SIAL141712-10G SIAL141712-50G
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol, Sigma-Aldrich®
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol
Vzorec: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Bod varu: 237 °C (1013 hPa)
Bod tání: 100…103 °C
Hustota: 1,147 g/cm³ (24 °C)
MDL Number: MFCD00063611
CAS číslo: 1460-57-7
EINECS: 215-956-6