(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
(±)-trans-Cyclohexane-1,2-diol, trans-Cyclohexane-1,2-diol
L07088.14
L07088.22
L07088.14EA
1870
CZK
L07088.14
L07088.22
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol ≥98%
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol
Purity: 98%
CAS No.: 1460-57-7
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 134°(273°F)
Melting Point: 101-106°
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 3193810
MDL No.: MFCD00063611
Vzorec:
C₆H₁₂O₂ MW: 116,16 g/mol Bod varu: 231…233 °C Bod tání: 101…106 °C Hustota: 1,147 g/cm³ (24 °C) Bod vzplanutí: 134 °C (273 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00063611 CAS číslo: 1460-57-7 EINECS: 215-956-6 |