Tisk…
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: (±)-trans-Cyclohexane-1,2-diol, trans-Cyclohexane-1,2-diol
161650100 161650500
ACRO161650100EA 1310 CZK
ACRO161650100 ACRO161650500
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol 98%
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol
Vzorec: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Bod varu: 117 °C (17mbar)
Bod tání: 100…104 °C
Hustota: 1,147 g/cm³ (24 °C)
Bod vzplanutí: 134 °C
MDL Number: MFCD00063611
CAS číslo: 1460-57-7
EINECS: 215-956-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 104 °C
GC ≥97.5 %