Tisk…
(±)-3-Carene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W382108-1KG W382108-9KG W382108-SAMPLE
SIALW382108-1KGEA 0 CZK
SIALW382108-1KG SIALW382108-9KG SIALW382108-SAMPLE
(±)-3-Carene, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Carene
Vzorec: C₁₀H₁₆
Bod varu: 167…170 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001315
CAS číslo: 13466-78-9
EINECS: 236-719-3
UN: 2319
ADR: 3,III
Merck Index: 12,01885