Tisk…
(±)-3-Carene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
115576-1L 115576-25ML
SIAL115576-1LEA 2060 CZK
SIAL115576-1L SIAL115576-25ML
(±)-3-Carene, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Carene
Vzorec: C₁₀H₁₆
Bod varu: 167…170 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001315
CAS číslo: 13466-78-9
EINECS: 236-719-3
UN: 2319
ADR: 3,III
Merck Index: 12,01885