Tisk…
α-Pinene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
147524-1L 147524-250ML 147524-5ML
SIAL147524-1LEA 11930 CZK
SIAL147524-1L SIAL147524-250ML SIAL147524-5ML
α-Pinene, Sigma-Aldrich®
α-Pinene
Vzorec: C₁₀H₁₆
MW: 136.24
Bod varu: 155
Bod tání: –55 °C
Hustota: 0.8592 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001339
CAS číslo: 80-56-8
EINECS: 201-291-9
UN: 2368
ADR: 3 III
Merck Index: 12,07599