Tisk…
(±)-Kafr, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
148075-100G 148075-500G
SIAL148075-100GEA 1300 CZK
SIAL148075-100G SIAL148075-500G
(±)-Kafr, Sigma-Aldrich®
(±)-Kafr
Vzorec: C₁₀H₁₆O
Bod varu: 204 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼180 °C
Hustota: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074738
CAS číslo: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN: 2717
ADR: 4.1,III