Tisk…
1-Phenyl-2-propanol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
183060050 183060250
ACRO183060050EA 1160 CZK
ACRO183060050 ACRO183060250
1-Phenyl-2-propanol 99%
1-Phenyl-2-propanol
Vzorec: C₆H₅CH₂CH(OH)CH₃
Bod varu: 219 - 221 °C (1013 hPa)
Bod tání: 65 - 67 °C
Hustota: 0,99 g/cm³
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004540
CAS číslo: 698-87-3
EINECS: 211-821-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %