Tisk…
(±)-1-Phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1-Phenyl-1-propanol, (±)-α-Ethylbenzyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W288403-10KG W288403-1KG W288403-5KG W288403-SAMPLE
SIALW288403-10KGEA 37530 CZK
SIALW288403-10KG SIALW288403-1KG SIALW288403-5KG SIALW288403-SAMPLE
(±)-1-Phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Phenyl-1-propanol
Vzorec: C₆H₅CH(OH)CH₂CH₃
MW: 136,19 g/mol
Bod varu: ∼219 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004564
CAS číslo: 93-54-9
EINECS: 202-256-0
Merck Index: 13,03804
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30e80b6acffb0d7728fba7e94ab32f00c90ce567&vid=f2d76406485c12e8edcd1452122e64d6ec3bd99d&prid=web&clid=SAPDAM