(±)-1-Phenyl-1-propanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10830.14
A10830.22
A10830.14EA
1020
CZK
A10830.14
A10830.22
(±)-1-Phenyl-1-propanol ≥98%
(±)-1-Phenyl-1-propanol
Purity: 98+%
CAS No.: 93-54-9
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5200
Boiling Point: 217-219°
Beilstein Reference: 1906759
Merck Reference: 14,3768
MDL No.: MFCD00004564
Vzorec:
C₆H₅CH(OH)CH₂CH₃ Bod varu: 217…219 °C Hustota: 0,994 Bod vzplanutí: 95 °C (203 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004564 CAS číslo: 93-54-9 EINECS: 202-256-0 Merck Index: 14,3768 |