Tisk…

(±)-1-Fenylethanol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

P13800-1KG P13800-25G P13800-500G
SIALP13800-1KGEA 5560 CZK
SIALP13800-1KG SIALP13800-25G SIALP13800-500G
(±)-1-Fenylethanol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Fenylethanol
Vzorec: C₆H₅CH(OH)CH₃
Bod varu: 401 °C (1013 hPa)
Bod tání: 20 °C
Hustota: 1,015 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004508
CAS číslo: 98-85-1
EINECS: 202-707-1
UN: 2937
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa955c5829772d9b27ccf96aa5e9b66b661e94a5&vid=43f0c1e8ef3c916809a95af92edf59ec33769eab&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR