Tisk…
(±)-1-Fenylethanol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (±)-sec-Phenethyl alcohol, Styrene alcohol, (±)-α-Methylbenzyl alcohol, (±)-1-Phenylethyl alcohol, 1-Phenylethanol, Methyl phenyl carbinol, α-Methylbenzyl alcohol, Styrallyl alcohol
351881000 351885000
ACRO351881000EA 1130 CZK
ACRO351881000 ACRO351885000
(±)-1-Fenylethanol 97%
(±)-1-Fenylethanol
Vzorec: C₆H₅CH(OH)CH₃
MW: 122,17 g/mol
Bod varu: 401 °C (1013 hPa)
Bod tání: 20 °C
Hustota: 1,01 g/cm³
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004508
CAS číslo: 98-85-1
EINECS: 202-707-1
UN: 2937
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa955c5829772d9b27ccf96aa5e9b66b661e94a5&vid=43f0c1e8ef3c916809a95af92edf59ec33769eab&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %