Tisk…
(±)-1-Phenoxy-2-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
484423-1L 484423-5L
SIAL484423-1LEA 2150 CZK
SIAL484423-1L SIAL484423-5L
(±)-1-Phenoxy-2-propanol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Phenoxy-2-propanol
Vzorec: C₆H₅OCH₂CH(OH)CH₃
Bod varu: 243 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,0665 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016861
CAS číslo: 770-35-4
EINECS: 212-222-7