Tisk…
(±)-3-Quinuclidinol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
253340-25G 253340-5G
SIAL253340-25GEA 5100 CZK
SIAL253340-25G SIAL253340-5G
(±)-3-Quinuclidinol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Quinuclidinol
Vzorec: C₇H₁₃NO
Bod tání: 225…227 °C
MDL Number: MFCD00151326
CAS číslo: 1619-34-7
EINECS: 216-578-4
UN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08266