(±)-3-Quinuclidinol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B21503.06
B21503.14
B21503.22
B21503.06EA
1230
CZK
B21503.06
B21503.14
B21503.22
(±)-3-Quinuclidinol ≥98%
(±)-3-Quinuclidinol
Purity: 98+%
CAS No.: 1619-34-7
Molecular Formula: C7H13NO
Formula Weight: 127.19
pH: 10-12
Melting Point: 217-224°
Beilstein Reference: 104327
Merck Reference: 14,8082
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00151326
Vzorec:
C₇H₁₃NO Bod tání: 217…224 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151326 CAS číslo: 1619-34-7 EINECS: 216-578-4 UN: 3263 ADR: 8,III Merck Index: 14,8082 |