Tisk…
(±)-3-Quinuclidinol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
132240050 132240250
ACRO132240050EA 1230 CZK
ACRO132240050 ACRO132240250
(±)-3-Quinuclidinol 99%
(±)-3-Quinuclidinol
Vzorec: C₇H₁₃NO
Bod tání: 217…224 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151326
CAS číslo: 1619-34-7
EINECS: 216-578-4
UN: 3259
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08266
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 224 °C
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %