Tisk…
(±)-1-Octyn-3-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
127280-250G 127280-50G
SIAL127280-250GEA 11720 CZK
SIAL127280-250G SIAL127280-50G
(±)-1-Octyn-3-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Octyn-3-ol
Vzorec: C₈H₁₄O
Bod varu: 182 °C (1013 hPa)
Bod tání: 0 °C
Hustota: 0,864 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004588
CAS číslo: 818-72-4
EINECS: 212-455-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III