Tisk…
(±)-3-Butyne-2-ol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (±)-But-3-yn-2-ol, (±)-3-Hydroxy-1-butyne
245310100 245310500
ACRO245310100EA 1920 CZK
ACRO245310100 ACRO245310500
(±)-3-Butyne-2-ol 97%
(±)-3-Butyne-2-ol
Vzorec: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Bod varu: 104…108 °C (1013 hPa)
Bod tání: –12 °C
Hustota: 0,89 g/cm³
Bod vzplanutí: 26 °C
MDL Number: MFCD00004541
CAS číslo: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %