Tisk…
(±)-4-Penten-2-ol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20208.03 B20208.06 B20208.14
B20208.03EA 906 CZK
B20208.03 B20208.06 B20208.14
(±)-4-Penten-2-ol ≥98%
(±)-4-Penten-2-ol
Purity: 98% CAS No.: 625-31-0 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.13 Flash Point: 30°(86°F) Refractive Index: 1.4240 Boiling Point: 115-116° UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00004556
Vzorec: C₅H₁₀O
Bod varu: 115…116 °C
Hustota: 0,837
Bod vzplanutí: 30 °C (86 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004556
CAS číslo: 625-31-0
EINECS: 210-887-8
UN: 1987
ADR: 3,III