Tisk…
(±)-4-Penten-2-ol 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Penten-2-ol, (±)-1-Penten-4-ol, (±)-Allyl methyl carbinol
387430050 387430250
ACRO387430050EA 1910 CZK
ACRO387430050 ACRO387430250
(±)-4-Penten-2-ol 96%
(±)-4-Penten-2-ol
Vzorec: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Bod varu: 115 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,837 g/cm³
Bod vzplanutí: 25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004556
CAS číslo: 625-31-0
EINECS: 210-887-8
UN: 1987
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %