(±)-1-Octen-4-ol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20707.06
B20707.14
B20707.06EA
2700
CZK
B20707.06
B20707.14
(±)-1-Octen-4-ol ≥99%
(±)-1-Octen-4-ol
Purity: 99%
CAS No.: 40575-42-6
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
MDL No.: MFCD00021943
Vzorec:
C₈H₁₆O Hustota: 0,83 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00021943 CAS číslo: 40575-42-6 |