Tisk…

(±)-1-Hepten-4-ol ≥97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

B20591.03 B20591.06 B20591.14
B20591.03EA 996 CZK
B20591.03 B20591.06 B20591.14
(±)-1-Hepten-4-ol ≥97%
(±)-1-Hepten-4-ol

Purity: 97% CAS No.: 3521-91-3 Molecular Formula: C7H14O Formula Weight: 114.18 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00021933

Vzorec: C₇H₁₄O
Bod varu: 152,1 °C (1013 hPa)
Bod tání: –61 °C
Hustota: 0,8412 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021933
CAS číslo: 3521-91-3
EINECS: 222-535-0
UN: 1987
ADR: 3,III

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR