Tisk…
(±)-1-Penten-3-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (±)-Ethyl vinyl carbinol, Pent-1-en-3-ol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W358401-100G-K W358401-1KG-K
SIALW358401-100G-KEA 6140 CZK
SIALW358401-100G-K SIALW358401-1KG-K
(±)-1-Penten-3-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Penten-3-ol
Vzorec: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Bod varu: 114 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,838 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004573
CAS číslo: 616-25-1
EINECS: 210-472-1
UN: 1987
ADR: 3,III