(±)-1-Penten-3-ol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(±)-Ethyl vinyl carbinol, Pent-1-en-3-ol
130010050
130010250
130011000
ACRO130010050EA
717
CZK
ACRO130010050
ACRO130010250
ACRO130011000
(±)-1-Penten-3-ol 97%
(±)-1-Penten-3-ol
Vzorec:
C₅H₁₀O MW: 86.13 Bod varu: 114…115 °C (760 mmHg) Hustota: 0.839 g/cm³ Bod vzplanutí: 25 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004573 CAS číslo: 616-25-1 EINECS: 210-472-1 UN: 1987 ADR: 3 III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4220 to 1.4260 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |