Tisk…

(±)-1-Octen-3-ol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ300

W280518-1KG-K W280518-20KG-K W280518-4KG-K W280518-8KG-K
SIALW280518-1KG-KEA 5140 CZK
SIALW280518-1KG-K SIALW280518-20KG-K SIALW280518-4KG-K SIALW280518-8KG-K
(±)-1-Octen-3-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Octen-3-ol
Vzorec: C₈H₁₆O
Bod varu: 174 °C (1013 hPa)
Bod tání: –49 °C
Hustota: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004589
CAS číslo: 3391-86-4
EINECS: 222-226-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=852e188ec9a8f0b95fb8267eecb509cc8b9b4817&vid=db554820fe02a5820107eb97e322b46f3310f665&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR