Tisk…
(±)-1-Hepten-3-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W412901-100G W412901-SAMPLE
SIALW412901-100GEA 11660 CZK
SIALW412901-100G SIALW412901-SAMPLE
(±)-1-Hepten-3-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Hepten-3-ol
Vzorec: C₇H₁₄O
Bod varu: 154 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,8396 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00021940
CAS číslo: 4938-52-7
EINECS: 225-579-9
UN: 1987
ADR: 3,III