(±)-1-Hepten-3-ol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14651.09
A14651.18
A14651.09EA
1480
CZK
A14651.09
A14651.18
(±)-1-Hepten-3-ol ≥98%
(±)-1-Hepten-3-ol
Purity: 98%
CAS No.: 4938-52-7
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.18
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4330
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 1720340
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00021940
Vzorec:
C₇H₁₄O Bod varu: 154…156 °C Hustota: 0,836 Bod vzplanutí: 54 °C (129 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00021940 CAS číslo: 4938-52-7 EINECS: 225-579-9 UN: 1987 ADR: 3,III |