(±)-3-Buten-2-ol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(±)-Methyl vinyl carbinol, (±)-3-Hydroxy-1-butene, 1-Buten-3-ol
L14787.06
L14787.14
L14787.06EA
1040
CZK
L14787.06
L14787.14
(±)-3-Buten-2-ol ≥97%
(±)-3-Buten-2-ol
Purity: 97%
CAS No.: 598-32-3
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.4140
Melting Point:
Vzorec:
C₄H₈O Bod varu: 96…98 °C Bod tání: < –100 °C Hustota: 0,838 Bod vzplanutí: 20 °C (68 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004543 CAS číslo: 598-32-3 EINECS: 209-929-8 UN: 1986 ADR: 3,II |