Tisk…

(±)-3-Buten-2-ol 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: (±)-Methyl vinyl carbinol, (±)-3-Hydroxy-1-butene, 1-Buten-3-ol

387070250 387070050
ACRO387070250EA 3680 CZK
ACRO387070250 ACRO387070050
(±)-3-Buten-2-ol 97%
(±)-3-Buten-2-ol
Vzorec: C₄H₈O
Bod varu: 96…98 °C (760 mmHg)
Bod tání: –100 °C
Hustota: 0,83 g/cm³
Bod vzplanutí: 16 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004543
CAS číslo: 598-32-3
EINECS: 209-929-8
UN: 1987
ADR: 3,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR