Tisk…
DL-Tyrosine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Hydroxyphenylalanine, 3-(p-Hidroxifenil)-DL-alanina, H-DL-Tyr-OH
M-Clarity™ quality level = MQ100
145726-100G 145726-25G
SIAL145726-100GEA 6450 CZK
SIAL145726-100G SIAL145726-25G
DL-Tyrosine, Sigma-Aldrich®
DL-Tyrosine
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Bod varu: 378 °C (1013 hPa)
Bod tání: 285 °C
MDL Number: MFCD00063074
CAS číslo: 556-03-6
EINECS: 209-113-1
Merck Index: 12,09970