DL-Tyrosine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13740.09
A13740.18
A13740.30
A13740.09EA
1230
CZK
A13740.09
A13740.18
A13740.30
DL-Tyrosine ≥98%
DL-Tyrosine
Purity: 98%
CAS No.: 556-03-6
Molecular Formula: C9H11NO3
Formula Weight: 181.19
Melting Point: ca 325° dec.
Beilstein Reference: 515881
Merck Reference: 14,9839
MDL No.: MFCD00063074
Vzorec:
C₉H₁₁NO₃ Bod varu: 378 °C (1013 hPa) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00063074 CAS číslo: 556-03-6 EINECS: 209-113-1 Merck Index: 14,9839 |