Tisk…

DL-Tyrosine 99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 4-Hydroxyphenylalanine, 3-(p-Hidroxifenil)-DL-alanina, H-DL-Tyr-OH

163570250 163571000
ACRO163570250EA 2510 CZK
ACRO163570250 ACRO163571000
DL-Tyrosine 99%
DL-Tyrosine
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Bod varu: 378 °C (1013 hPa)
Bod tání: 325 °C (rozkl.)
MDL Number: MFCD00063074
CAS číslo: 556-03-6
EINECS: 209-113-1
Merck Index: 12,09970

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR