Tisk…
DL-m-Tyrosine 98.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxyphenylalanine, 3-(m-Hidroxifenil)-DL-alanina, 3-(3-Hydroxyphenyl)-DL-alanine
140630010 140630050
ACRO140630010EA 4010 CZK
ACRO140630010 ACRO140630050
DL-m-Tyrosine 98.5%
DL-m-Tyrosine
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.19
Bod varu: 351
Bod tání: 280 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002597
CAS číslo: 775-06-4
EINECS: 212-270-9
Merck Index: 12,09971
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.0 %