Tisk…
(±)-3-Phenylbutyric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (±)-3-Phenylbutanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
116807-25G 116807-5G
SIAL116807-25GEA 3300 CZK
SIAL116807-25G SIAL116807-5G
(±)-3-Phenylbutyric acid, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Phenylbutyric acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
MDL Number: MFCD00002725
CAS číslo: 4593-90-2
EINECS: 224-987-4