2-Phenylpropionic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
130870100
130870250
130871000
ACRO130870100EA
2020
CZK
ACRO130870100
ACRO130870250
ACRO130871000
2-Phenylpropionic acid 98%
2-Phenylpropionic acid
Vzorec:
C₉H₁₀O₂ Bod varu: 260…262 °C (760 mmHg) Bod tání: 5 °C Hustota: 1,1 g/cm³ Bod vzplanutí: 148 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002650 CAS číslo: 492-37-5 EINECS: 207-752-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5210 to 1.5250 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |