Tisk…
DL-Tryptofan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: H-DL-Trp-OH, (+/-)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, 2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
162698-50G 162698-1.5G
SIAL162698-50GEA 3280 CZK
SIAL162698-50G SIAL162698-1.5G
DL-Tryptofan, Sigma-Aldrich®
DL-Tryptofan
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204.23
Bod tání: 289…290 °C
Hustota: 1.349 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064339
CAS číslo: 54-12-6
EINECS: 200-194-9