Tisk…
DL-Tryptofan 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
172110250 172111000
ACRO172110250EA 1840 CZK
ACRO172110250 ACRO172111000
DL-Tryptofan 98%
DL-Tryptofan
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₂
Bod tání: 289…290 °C
Hustota: 1,349 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064339
CAS číslo: 54-12-6
EINECS: 200-194-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.8 % (105°C, 3 h) (Vacuum)
Solubility (1 % in 1 M HCl) Clear to slightly hazy colorles to yellow
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Other amino acids (TLC) Not detected