Tisk…
5-Bromo-DL-tryptophan 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
107510010 107515000 107510050
ACRO107510010EA 6370 CZK
ACRO107510010 ACRO107515000 ACRO107510050
5-Bromo-DL-tryptophan 99%
5-Bromo-DL-tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005648
CAS číslo: 6548-09-0
EINECS: 229-464-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige to light grey Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %