Tisk…
DL-Histidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
H7750-100G H7750-25G
SIALH7750-100GEA 23980 CZK
SIALH7750-100G SIALH7750-25G
DL-Histidine, Sigma-Aldrich®
DL-Histidine
Vzorec: C₆H₉N₃O₂
Bod tání: 273 °C
MDL Number: MFCD00005208
CAS číslo: 4998-57-6
EINECS: 206-513-8
Merck Index: 12,04758