Tisk…
(±)-2-methyl-2,4-pentandiol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Hexylene glycol, (±)-2,4-Dihydroxy-2-methyl pentane, 2-Methylpentane-2,4-diol
M-Clarity™ quality level = MQ200
68340-100ML 68340-500ML
SIAL68340-100MLEA 650 CZK
SIAL68340-100ML SIAL68340-500ML
(±)-2-methyl-2,4-pentandiol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-methyl-2,4-pentandiol
Vzorec: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Bod varu: 198 °C (1013 hPa)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 0,923 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004547
CAS číslo: 107-41-5
EINECS: 203-489-0
Merck Index: 13,04730