Tisk…
(±)-2-methyl-2,4-pentandiol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
112100-18KG 112100-2.5L 112100-3KG 112100-500G
SIAL112100-18KGEA 11820 CZK
SIAL112100-18KG SIAL112100-2.5L SIAL112100-3KG SIAL112100-500G
(±)-2-methyl-2,4-pentandiol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-methyl-2,4-pentandiol
Vzorec: C₆H₁₄O₂
Bod varu: 198 °C (1013 hPa)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 0,923 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004547
CAS číslo: 107-41-5
EINECS: 203-489-0
Merck Index: 13,04730