Tisk…
(±)-2-methyl-2,4-pentandiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Hexylene glycol, (±)-2,4-Dihydroxy-2-methyl pentane, 2-Methylpentane-2,4-diol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20819.0100 8.20819.1000 8.20819.2500
8.20819.0100EA 837 CZK
8.20819.0100 8.20819.1000 8.20819.2500
(±)-2-methyl-2,4-pentandiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
(±)-2-methyl-2,4-pentandiol
Vzorec: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18
Bod varu: 198
Bod tání: –40 °C
Hustota: 0.923 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 93
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004547
CAS číslo: 107-41-5
EINECS: 203-489-0
Merck Index: 13,04730
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -40 °C
Molar Mass 118.17 g/mol
Boiling Point 196 °C
Vapor Pressure 0.07 hPa (20 °C)
Flash Point 93 °C DIN 51758
Refractive Index 1.427 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1 - 9.9 %(V)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 425 °C DIN 51794
Synonyms Hexylene glycol
Hill Formula C6H14O2