(±)-2-methyl-2,4-pentandiol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 98%
CAS No.: 107-41-5
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4270
Odour: Weak
Melting Point: -40°
Boiling Point: 197°
Beilstein Reference: 1098298
Merck Reference: 14,4710
MDL No.: MFCD00004547
Vzorec:
C₆H₁₄O₂ Bod varu: 197 °C Bod tání: –40 °C Hustota: 0,922 Bod vzplanutí: 93 °C (199 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004547 CAS číslo: 107-41-5 EINECS: 203-489-0 Merck Index: 14,4710 |